Learn More
Tenak™ Media gradilla clásica para congelador criogénico, altura de caja de 50 mm
La media gradilla clásica se suministra con una varilla de fijación para asegurar las cajas de crioconservación.
Marca: Tenak™ TE21418
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con una varilla de fijación para asegurar las cajas de crioconservación
- Estas gradillas son para cajas de tamaño medio con divisores de celdas de 5 x 5
- Tamaño máx. de 83 x 83 mm
Especificaciones
Cajas (12) | |
12 | |
83 x 83 x 665 mm |
Acero inoxidable | |
Congeladores criogénicos | |
50 mm (caja) |