Learn More
Tenak™ Media gradilla clásica para congelador criogénico, altura de caja de 50 mm
La media gradilla clásica se suministra con una varilla de fijación para asegurar las cajas de crioconservación.
Marca:  Tenak™ TE21414
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15280474
  • 76.80€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Descripción
  • Con una varilla de fijación para asegurar las cajas de crioconservación
  • Estas gradillas son para cajas de tamaño medio con divisores de celdas de 5 x 5
  • Tamaño máx. de 83 x 83 mm
Especificaciones
Especificaciones
Cajas (11)
11
83 x 83 x 610 mm
Acero inoxidable
Congeladores criogénicos
50 mm (caja)