Learn More
Claudin 1 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | Claudin 1 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16821074
|
Proteintech
13050-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16811074
|
Proteintech
13050-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Claudin-1 is a member of the transmembrane protein family claudins located in cell-cell tight junctions and it acts as a co-receptor for HCV entry into hepatic cells. Claudins are abundant in luminal epithelial sheets where they maintain epithelial cell polarity. Claudin-1 is expressed in most tissues such as bladder, fallopian tube, liver, pancreas, prostate, and skin.Especificaciones
Claudin 1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Canine, Mouse | |
O88551, O95832 | |
12737, 608207, 9076 | |
Claudin 1 Fusion Protein Ag3713 | |
Primary | |
-20°C | |
CLDN1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
claudin 1, CLD1, CLDN1, ILVASC, SEMP1 | |
CLDN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |