Learn More
PURUS™ Papel CleanImage Premier para salas limpias
Papel para salas limpias que destaca por su capacidad de impresión. Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias, el papel PURUS™ para salas limpias proporciona una excelente capacidad de impresión y adhesión térmica del tóner; además es reciclable.
Marca:  PURUS™ PCIB 1083C
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15703589
  • 233.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
  • Tecnología patentada de unión
  • Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
  • Fabricado en una sala limpia con certificación ISO 4 (Clase 10)
  • Reciclable
  • Excelente capacidad de impresión y adhesión térmica del tóner
Compliance
Apto para su uso en entornos ISO de 4 a 6 (de Clase 10 a Clase 1000)
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
11.7 in.
Azul
210 x 297 mm
Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias de Clase 10 a Clase 1000
Sí
250 hojas/paq., 10 paquetes/caja
22 lb
No
8.3 in.
Azul
Esterilizable en autoclave
Holeless
Papel para salas limpias
A4
80 gsm