Learn More
DWK Life Sciences Rascador de limpieza, para placa de protección de laboratorio de cerámica de vidrio.
Ideal para limpiar placas cerámicas de vidrio.
Marca:  DWK Life Sciences 290790109
232.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15282109
  • 239.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Descripción
En el laboratorio, las soluciones a menudo se calientan. Este paso se puede llevar a cabo utilizando diferentes técnicas, por ejemplo, en un baño de agua o arena, con una campana de calefacción o habitualmente utilizando un quemador Bunsen. Si se utiliza el quemador Bunsen como fuente de calor, se recomienda utilizar un trípode o un pie cuadrado y la correspondiente placa de vitrocerámica. El recipiente que se va a calentar se coloca en la placa vitrocerámica con el quemador Bunsen debajo. La contaminación de la placa de vitrocerámica se puede eliminar con el raspador de limpieza.
  • La pala permite una fácil limpieza de la placa de vitrocerámica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Limpieza de placas de cerámica de vidrio
10/paq.