Learn More
Micronova™ Cleanroom Ballpoint Click Pen
Cleanroom Click Pens use low sodium, indelible ink and feature a special high-density poly barrel and easy-click retractable nib.
27.60€ - 308.00€
Especificaciones
Color de la cubierta | White |
---|---|
Material de recubrimiento | High-Density Poly |
Dimensiones (L x An) | 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.) |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 Certified Facility |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17655915
|
Micronova™
PEN-11 |
Negro | No estéril |
27.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17218336
|
Micronova™
PEN-11IR |
Negro | Estéril |
308.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17665915
|
Micronova™
PEN-12 |
Azul | No estéril |
27.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17633935
|
Micronova™
PEN-12IR |
Azul | Estéril |
308.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Product Type: Ballpoint Pen
- Ink Type: Low Sodium (Indelible)
- Tip Type: Click / Retractible
- Tip Style: Ballpoint (0.7 mm)
- Dimensions (L x W): 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
- Packaging: Double-Bagged
- For Use With (Application): Cleanroom Documentation
- For Use With (Equipment): Cleanroom Paper
Especificaciones
White | |
15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.) | |
ISO 9001 Certified Facility | |
Cleanroom Documentation | |
Ballpoint Click Pen | |
2.171 oz. (Pack) |
High-Density Poly | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Cleanroom Paper | |
Ballpoint (0.7 mm) | |
61.547 g |