Learn More
Fisherbrand™ Cinta para salas limpias de polietileno de calidad industrial EGP™
Diseño para su uso en áreas de soporte para salas limpias, mantenimiento, y proyectos de construcción y limpieza
12.45€ - 20.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrylic |
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Cinta para salas limpias de grado industrial |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13128585
|
Fisherbrand™
EGPFP-34WH |
Blanco |
20.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13138585
|
Fisherbrand™
EGPFP-34YE |
Amarillo | N/A | ||||||
Descripción
- Se utiliza en áreas donde no se requiere cinta ultralimpia
- El revestimiento de polietileno con adhesivo acrílico tiene una liberación de gases baja y buenas propiedades de separación limpia
- Procesada en un entorno controlado, enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
- Longitud del rollo: 33 m (36 yd)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Polietileno | |
No estéril | |
60°F to 80°F | |
33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.) | |
33 m | |
19.05 mm |
Acrylic | |
Cinta para salas limpias de grado industrial | |
Marcado de pasillos, creación de lotes, codificación por colores, proyectos de construcción y limpieza, áreas de soporte para salas limpias y aplicaciones de procesamiento de alimentos | |
De 16 °C a 27 °C | |
36 yd | |
0,75 in |