Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
1595.00€
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, hospitales, así como en semiconductores y salas limpias
Material Poliéster
Esterilidad No estéril
Cleanroom Class Class 10-1000 (ISO 4-6)
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Desechables Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Desechables Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17793799
Ver documentos
Purus™
CRS-L-S
No Pequeño
1595.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
17783799
Ver documentos
Purus™
CRS-L-M
No M
1595.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
17773799
Ver documentos
Purus™
CRS-L-L
No L
1595.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
17703809
Ver documentos
Purus™
CRS-L-XL
No XL
1595.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available in both disposable and launderable styles
  • Made from 100% polyester
  • Cleanroom compatible
  • Comfortable for extended use
  • No particle generation
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliéster
Class 10-1000 (ISO 4-6)
Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, hospitales, así como en semiconductores y salas limpias