Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones de polipropileno blanco
El vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP) con tapón de rosca de polipropileno blanco es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras y para la observación de muestras
Marca: Fisherbrand™ FB02911382
Descripción
- Ahorra espacio
- Fácil de llenar
- El vidrio transparente proporciona la máxima visibilidad del contenido y una mínima inferencia química con el contenido del frasco’
- El diseño cuadrado permite que el frasco contenga el volumen máximo de contenido mientras que ocupa el espacio mínimo de almacenamiento
- La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
Especificaciones
120 ml | |
Transparente | |
20 mm | |
Vidrio (tipo 3) | |
Blanco | |
Sí | |
112 mm | |
Vinilo/pasta | |
33-400 mm |
4 oz | |
29 mm | |
115 mm | |
24 | |
33-400 | |
Ancha | |
Frasco cuadrado francés | |
Polipropileno | |
53 mm |