Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho y vidrio transparente con tapones de rosca de urea negra
Código de producto. 11307024
15 ml, R3/28
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
R3/28
Llene, dispense y almacene polvos y líquidos sin dificultad. Los frascos de polvo de cuello ancho de vidrio transparente Azpack™ con tapones de rosca de urea de color negro tienen un tapón con revestimiento de PVDC recubierto de pulpa de madera.
  • Fabricados en vidrio sodocálcico transparente
  • Incluye tapón de rosca de urea negro
  • Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 40/paquete
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Boca ancho, de rosca
Altura (métrico) 55 mm
Revestimiento del tapón PVDC recubierto de pulpa de madera
Material del cierre Urea
Tamaño del tapón R3/28
Diámetro (métrico) 33mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho y vidrio transparente con tapones de rosca de urea negra >