Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho de vidrio transparente con tapones blancos de polipropileno sin revestimiento
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente tipo III de Flint blanco
- Cuello ancho con hombros corto y curvos
- Incluye tapón sin revestimiento de polipropileno
- El tapón blanco es ideal para escribir en él
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 180 ml |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 20/paq. |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 109 mm |
Revestimiento del tapón | Sin septum |
Material del cierre | Polipropileno |