Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódicocálcico transparente equipado con cierre integrado
Código de producto. 12840894 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Utilice el frasco de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ con tapón integrado de 28 mm de color transparente en el laboratorio para almacenar y manipular medios del laboratorio para experimentación.
  • Tapón Vistop a prueba de manipulación con revestimiento de polipropileno.
  • Con certificación ISO.
  • Vidrio sodocálcico transparente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 300 ml
Color Transparente
Diámetro interior (métrico) 65,6mm
Material Vidrio (tipo 3)
ID de cuello (métrico) 28mm
N.° por paquete 20Pack
Cantidad 20/Paq.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento LDPE
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 151 mm
Tipo de producto Bottle
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 65,6 mm
Tipo de tapón Vistop a prueba de manipulación