Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódicocálcico transparente equipado con cierre integrado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Transparente |
Diámetro interior (métrico) | 97,5mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
ID de cuello (métrico) | 28mm |
N.° por paquete | 10Pack |
Cantidad | 10/Paq. |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | LDPE |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódicocálcico transparente equipado con cierre integrado >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido