Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars without Caps
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Marca: Fisherbrand™ FB02911876
11.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
- Disponible en una amplia variedad de tamaños, desde 29,57 a 946,35 ml (1 a 32 oz).
Especificaciones
240 ml | |
Transparente | |
53 mm | |
12 | |
Eliminar | |
Ancha | |
89 mm | |
70-400 mm |
8 oz | |
67 mm | |
De cristal | |
70-400 | |
No | |
Forma redonda | |
Frasco de lados rectos | |
73 mm |