Learn More
Nickel Electro™ Termoagitador digital Clifton™ con depósito y estante de acero inoxidable
Get maximum observation of samples, water circulation, and temperature stability with the stirred water bath. Designed for immersion of flasks, bottles, racks in a highly stable temperature environment, this Clifton™ Digital Thermostirrer with Stainless Steel Tank and Shelf includes anti-bacterial technology and other unique features as demanded by many clinical and laboratory environments.
Especificaciones
Descripción | Baño de agua digital |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la CE |
Intervalo de temperatura | 5°C a 99°C |
Pantalla | Digital LED |
Material | Acero inoxidable |
Descripción
- Baño de agua con agitación Clifton diseñado para la inmersión de matraces, frascos y gradillas en un entorno con una temperatura altamente estable
- Termoagitador robusto; fabricado en acero inoxidable para mayor durabilidad
- Control de temperatura digital PID
- Controles fáciles de usar que se limpian con un paño y tienen un acabado antibacteriano
- El resistente depósito transparente de copoliéster libre de BPA permite la observación de muestras
- Los controles del termoagitador y las superficies pintadas cuentan con “tecnología antibacteriana”
- Cuando se detecta un nivel de líquido bajo, aparece automáticamente un mensaje de “FiLL” y se suspende el calentamiento
- Cada unidad se somete a un procedimiento de calibración de fábrica de 2 puntos
Especificaciones
Baño de agua digital | |
5°C a 99°C | |
Acero inoxidable | |
3 años | |
1250 W |
Aprobado por la CE | |
Digital LED | |
±0.1°C | |
230 V | |
50/60 Hz |