Learn More
Clifton™ Baño de ultrasonidos temporizado calefactado
Get perfect and even distribution of ultrasonic activity. Designed for demanding applications and for continuous operation, industrial strength Clifton™ Heated Timed Ultrasonic Baths feature eco and dynamic sonic modes. Eco offers quieter ultrasonic activity, while dynamic provides vigorous cleaning.
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Temporizador | De 1 a 30min |
Pantalla | Analógico |
Frecuencia | 38 kHz |
Tensión | 230/120 V |
Descripción
- Sistema de ultrasonidos de resistencia industrial y alto rendimiento con función de barrido para una distribución perfecta y uniforme de la actividad ultrasónica
- Transductores piezoeléctricos de alta potencia
- Fabricado con acero inoxidable
- Función de desgasificación automática útil para los cambios de líquido en el depósito y para descarbonatar y desgasificar soluciones de HPLC
- Función de intensificación ultrasónica para obtener un 25 % más de potencia sónica
- Los calentadores se pueden ejecutar en seco de forma segura
- Sistema de ultrasonidos controlado por temperatura: la actividad se iniciará una vez se alcance la temperatura establecida
- Indicación de tiempo restante
- Accesorios recomendados: Tapa y Cesta no están incluidas; se vende por separado
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Analógico | |
230/120 V | |
De 30 °C a 80 °C |
De 1 a 30min | |
38 kHz | |
Con diseño para aplicaciones exigentes y apto para el funcionamiento continuo | |
3 años |