Learn More
Nickel Electro™ DuoBath™ digital de acero inoxidable Clifton™
DuoBath™ digital de acero inoxidable de Nickel Electro™ Clifton™ ofrece dos baños de agua sin agitación controlados independientemente en una unidad compacta.
Especificaciones
Intervalo de temperatura | 5°C a 99°C |
---|---|
Pantalla | Digital LED |
Material | Acero inoxidable |
Garantía | 3 años |
Fondo (métrico) | 290 mm |
Requires: AmbientTemperatureRangeMetric,CabinetMaterial,Display,dimVoltage,WarrantySpec
Descripción
- Las aplicaciones típicas incluyen: eliminar problemas asociados con el nivel / perturbación del agua al colocar y retirar recipientes de diferentes tamaños u operaciones de rutina que involucran dos temperaturas y profundidades de inmersión diferentes, como mantener los medios fundidos en una cámara e incubación de muestras en la otra.
- Con control de temperatura de precisión con una opción para habilitar un temporizador de retroceso. La temperatura real del líquido del baño de agua siempre se muestra para mayor seguridad.
- Cada baño de agua se somete a una calibración de fábrica a dos temperaturas de referencia que validan cada depósito para la confianza total en el uso.
- Consta de un depósito de acero inoxidable resistente a la corrosión de alta calidad, con un acabado limpio y brillante alojado en una caja exterior con acabado de pintura duradera.
- Calentadores y sensor de temperatura ocultos debajo del depóstio que brindan un área de trabajo libre de desorden y fácil de limpiar.
- Controles a prueba de salpicaduras fáciles de usar, teclados táctiles para ajustar los valores de temperatura con indicadores de calentamiento y alarma de exceso de temperatura.
- Los baños de agua están precalibrados a dos temperaturas separadas para una precisión constante. Interruptor de on/off de arranque transparente con clasificación IP. Baño equipado con patas de caucho antideslizante.
Dos cámaras, dos baños, asas de elevación lateral
Especificaciones
5°C a 99°C | |
Acero inoxidable | |
290 mm | |
50/60 Hz |
Digital LED | |
3 años | |
120/230 V |