Learn More
Nickel Electro™ Baño de agua sin agitación digital de acero inoxidable Clifton™
Get optimum water bath results with this stainless steel unstirred digital water bath featuring a digital PID temperature control for precision. Ideal for meeting quality control requirements, this Clifton™ Stainless Steel Unstirred Digital Water Bath features digital PID temperature control for precision.
Especificaciones
Tipo de controlador PID Digital, pantalla LED
Descripción Baño de agua digital
Certificaciones/conformidad Aprobado por la CE
Intervalo de temperatura 5°C a 99°C
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan un entorno de temperatura estable ideal para cumplir los requisitos de control de calidad
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Designed for immersion of flasks/bottles/racks in a highly stable temperature environment
  • Designed for operating with low liquid levels suitable for small bottles, tubes and microplates
  • Corrosion resistant stainless steel working environment
  • Durable powder coated exterior, chemical resistant and now
  • Features anti-bacterial paint finish that inhibits the growth of bacteria
  • For heating samples in microcentrifuge tubes and molecular biology applications
  • Low height design maximizing the working height in the bath
Especificaciones
Especificaciones
PID Digital, pantalla LED
Aprobado por la CE
Proporcionan un entorno de temperatura estable ideal para cumplir los requisitos de control de calidad
±0.1°C
3 años
50/60 Hz
Baño de agua digital
5°C a 99°C
Acero inoxidable
±0.1°C
230 V