Learn More
Nickel Electro™ Tapa plana de acero inoxidable Clifton™
Mantenga una temperatura de baño estable y reduzca la evaporación con una tapa de acero inoxidable. La tapa plana de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ minimiza la pérdida de calor y reduce la evaporación.
97.50€ - 189.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13141303
|
Nickel Electro™
LD-14 |
Baños de 14 l (NE1BD-18 W, NE1BD-14, NE1D-14, NE3-14 DT, NE2-5 D, NE1B-18 W, NE1B-14, NE2-14 D, NE1-14) |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11766627
|
Nickel Electro™
LD-22 |
Baños de 22 l (NE2-28 D, NE1-28, NE2D-8/22, NE1D-22, NE3-28 DT, NE1BD-28, NE1-22, NE2-22 D, NE1B-28, NE2-9 D, NE1-9) |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13131303
|
Nickel Electro™
LD-8 |
Baños de 8 l (NE3-8 DT, NE1D-8, NE2D-8/22, NE2-10 D, NE1-8, NE2D-4/8, NE2-8 D) |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11786587
|
Nickel Electro™
LD-4 |
Baños de 2 l y 4 l (NE3-4 DT, NE2D-4/4, NE1D-4, NE1-4, NE1D-2/2/2, NE1-4/4/4, NE2-4 D, NE1-2/2/2, NE2D-4/8, NE1D-4/4/4, NE2-2 D) |
97.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12708908
|
Nickel Electro™
LD4-14 |
Baños de 14 l (NE4-14 HT, NE4-14 D, NE4-14 T, NE4-14 P) |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12718908
|
Nickel Electro™
LD4-22 |
Baños de 22 y 28 l (NE4-28 T, NE4-22 HT, NE4-28 P, NE4-22 T, NE4-22 P, NE4-28 D, NE4-22 D) |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12788898
|
Nickel Electro™
LD4-8 |
Baños de 8 l (NE4-8 T, NE4-8 D, NE4-8 P, NE4-8 HT) |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Acero inoxidable
- Aislado
- Minimiza la pérdida de calor
- Reducción de la evaporación
- Ayuda a mantener la temperatura del baño
Especificaciones
Acero inoxidable |