Learn More
Nickel Electro™ Baño de agua termostático de acero inoxidable Clifton™
Obtenga una óptima circulación del agua externa y estabilidad de la temperatura con los baños termostáticos. Diseñado para la inmersión de matraces, frascos y gradillas en un entorno con una temperatura altamente estable. El baño termostático sin agitación Clifton™ incluye tecnología antibacterias y otras características únicas que requieren muchos entornos clínicos y de laboratorio.
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de controlador | Analógico |
Descripción | Baños de agua termostáticos |
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la CE |
Intervalo de temperatura | De 5 °C a 100 °C |
Descripción
- Diseñado para la inmersión de matraces, frascos y gradillas en un entorno con una temperatura altamente estable
- Baños analógicos diseñados para uso general y a un precio muy económico
- El estante del tanque de acero inoxidable proporciona un soporte estable para matraces, frascos, gradillas y se puede retirar para su limpieza
- Las superficies pintadas incorporan «tecnología antibacterias» “”
- High quality corrosion resistant stainless steel tank
- Acabado limpio y brillante alojado en una caja exterior con acabado de pintura y duradera
- Equipado con asas de elevación laterales para facilitar el transporte
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Baños de agua termostáticos | |
De 5 °C a 100 °C | |
Acero inoxidable | |
150 mm |
Analógico | |
Aprobado por la CE | |
Calentamiento de muestras de pequeña altura, como microtubos, microplacas y frascos, perfecto para Life Science | |
3 años | |
230 V |