Learn More
Nickel Electro™ Triplebath™ de acero inoxidable Clifton™
El Triplebath de acero inoxidable™ Níquel Electro™ Clifton™ contiene tres baños de agua sin agitación controlados independientemente en una unidad.
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Descripción | Baños de agua termostáticos |
Material | Acero inoxidable |
Anchura (métrico) interior | 300 mm |
Tensión | 230 V |
Descripción
- Normalmente es adecuado para su uso en aulas donde se llevan a cabo rutinas de PCR en agua con control de temperatura superficial.
- Todos los depósitos se pueden ajustar a una temperatura diferente para la desnaturalización, el recocido y la elongación.
- Cuenta con tres depósitos de acero inoxidable con controles termostáticos individuales, lo que permite que cada cámara tenga una temperatura diferente y niveles de agua poco profundos.
- Todas las cámaras vienen equipadas con un estante perforado extraíble de acero inoxidable de baja altura.
- Calentadores y sensor de temperatura ocultos debajo del depósito que brindan un área de trabajo libre de desorden y fácil de limpiar.
- La superficie de calentamiento cubre la parte inferior de la base del depósito, proporcionando una rápida transferencia de energía, tiempos de calentamiento más rápidos y una reducción del consumo de energía con una mayor uniformidad de la temperatura.
- Consta de un depósito de acero inoxidable resistente a la corrosión de alta calidad, con un acabado limpio y brillante alojado en una caja exterior con acabado de pintura duradera.
- Las superficies pintadas tienen un acabado antibacteriano con buena resistencia química.
- Puntero de marcado analógico fácil de usar para ajustar la temperatura, graduado en divisiones de 5 °C por depósito.
- Interruptor de encendido/apagado de iluminación y luz indicadora de calentador por depósito.
- Corte térmico instalado en el calentador.
- Interruptor de on/off de arranque transparente con clasificación IP.
- Baño de agua equipado con patas de caucho antideslizante.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
230 V |
Baños de agua termostáticos | |
300 mm |