Learn More
Nickel Electro™ Baño de agua digital sin agitación de acero inoxidable Clifton™ con tapa transparente con bisagras
El baño de agua digital sin agitación de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ con tapa transparente con bisagras está diseñado para la inmersión de matraces, frascos y gradillas en un ambiente de temperatura muy estable en todo el baño de agua.
Especificaciones
Descripción | Baño de agua digital |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Garantía | 3 años |
Descripción
- El estante del depósito de acero inoxidable proporciona un soporte estable para matraces, frascos, gradillas y se puede retirar para su limpieza.
- El estante es un diseño de baja altura que maximiza la altura de trabajo en el baño, ya sea necesitando menos agua en comparación con los baños de agua tradicionales o permitiendo que recipientes altos o recipientes se sumergen a una mayor profundidad de trabajo.
- Con niveles de agua más bajos viene el beneficio de tiempos de calentamiento reducidos y ahorro de energía.
- Garantía de tres años y asistencia integral al cliente.
- Antes de salir de nuestra fábrica, cada baño de agua se identifica con un número de serie único y se somete a un control de calibración de fábrica que ajusta al valor rastreable conocido, se comprueba eléctricamente la seguridad en la inspección final y se adjunta un certificado de prueba en la parte posterior del libro de instrucciones.
- Las superficies pintadas y las superficies de los paneles de control cuentan con tecnología antibacteriana que inhibe el crecimiento bacteriano, mejorando los requisitos de higiene exigidos por los entornos clínicos y de laboratorio.
- Superficies y acabados fáciles de limpiar que son resistentes a las desinfecciones rutinarias y eficaces.
- La eficacia del acabado se mantiene con el tiempo, ya que el agente antibacteriano es integral en el acabado de la pintura.
Especificaciones
Baño de agua digital | |
Acero inoxidable | |
3 años |