Learn More
Witeg™ Pinzas para juntas esmeriladas cónicas
Para su uso con juntas esmeriladas cónicas NS de 14/23 a 14/35.
Marca: Witeg™ 0 131 614
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Abrazaderas para juntas esmeriladas cónicas
- Accesorio
- Sin tornillo de apriete
- Fabricada de acero inoxidable
Especificaciones
Pinza para junta cónica esmerilada | |
Acero inoxidable | |
Para NS 14/23 a 14/35 |