Learn More
Memmert™ Pinzas para matraces
27.00€ - 29.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de 14 l, 22 l, 29 l, 45 l
Tipo Clip
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
12008471
Ver documentos
Memmert™
B02693
Baño de 14 l, 22 l, 29 l, 45 l
27.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
12018471
Ver documentos
Memmert™
B02694
Baño de 14 l, 22 l, 29 l, 45 l
29.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Especificaciones
Baño de 14 l, 22 l, 29 l, 45 l
Clip