Learn More
Buerkle™ Dispensador Close-it™
El dispensador Buerkle™ Close-it™ garantiza un almacenamiento seguro y una extracción sencilla de las etiquetas.
131.00€ - 182.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de etiquetas |
---|---|
Material | Aluminio |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10180281
|
Buerkle™
5303-9000 |
Etiquetas de tamaño estándar Close-it de 95 × 95 mm |
131.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10565912
|
Buerkle™
5303-9100 |
Etiquetas de tamaño maxi Close-it de 150 × 150 mm |
182.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Para Close-it de tamaño estándar de 95 x 95 mm o Close-it de tamaño grande de 150 x 150 mm
- Garantiza un almacenamiento seguro y una extracción sencilla de las etiquetas.
- Las etiquetas se pueden escribir cómodamente gracias a la placa de marcado
Especificaciones
Dispensador de etiquetas | |
Aluminio |