Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer para sistemas cerrados
Con tapones de transferencia premontados
Marca: Corning™ 431518
Descripción
Se ofrecen soluciones de sistemas cerrados completos con tapón de transferencia aséptico premontado en un matraz Erlenmeyer de policarbonato. Un recipiente premontado ofrece una solución aséptica completa y está disponible para tamaños de matraz de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l y 5 l.
Los tapones de transferencia tienen dos puertos: Un puerto acaba en un filtro de 0,2 μm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho o una conexión rápida macho de policarbonato. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
- El tamaño oscila entre 125 ml y 5 l
- Tipos de conectores de tubos MLL o MPC
- Envasado individual
- Doble bolsa
- Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
Especificaciones
67,6 oz | |
Polipropileno | |
3/8 in | |
Policarbonato | |
100 mL | |
Boca ancha | |
1/Paq. | |
Ancha | |
Plano |
Naranja | |
2 puertos; estilo de parte superior: de rosca | |
2000 mL | |
Para aplicaciones GMP | |
Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC | |
3/Cs. | |
Sí | |
Estéril |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.