Learn More
BINDER™ Incubadora CB 60 de CO2, 53 l, acero inoxidable
Sensor de CO2 Sensor IR; intervalo de temperatura: Ambiente +7 °C a 60 °C
Marca:  BINDER™ 9040-0088
Código de producto. 15692186
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Autoesterilización con aire caliente a 180 °C
  • Sistema de humidificación de doble bandeja con protección contra condensación
  • Chorro de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología infrarroja
  • Pantalla a través del monitor LCD en color
  • Manilla de puerta ergonómico
  • Puerta interior sellada herméticamente y fabricada con vidrio templado de seguridad
  • Cámara interior de acero inoxidable sin costuras y de gran profundidad
  • 2 estantes de acero inoxidable perforados
  • Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Grabación de datos interna e interfaz USB
  • Contacto de alarma de tensión cero
Especificaciones
Especificaciones
0-20 %
Acero inoxidable
Sensor de IR
Del 90 al 95 %
Incubadora de CO2
330 × 400 × 400 mm
58 cm
33 cm
230 V, 50/60 Hz
1 kw
50/60 Hz
53 l
0 to 20%
2 est./3 máx.
Ambiente +7 °C a 60 °C
Del 90 al 95 %
545 × 580 × 720 mm
40 cm
60 kg
230 V
10 A