Learn More
Óxido de aluminio y cobalto, Co 39-41 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049663
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 12672-27-4 | Al2Co2O5 | 251.824 g/mol
It is used in the catalytic deposition of nitrous oxide over calcinated cobalt aluminum hydrotalcites. The activity increased with an increase in cobalt concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12672-27-4
Fórmula molecular Al2Co2O5
Peso molecular (g/mol) 251.824
Número MDL MFCD00016016
Clave InChI CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
PubChem CID 159384
Nombre IUPAC dialuminio;cobalto(2+);oxígeno(2-)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt aluminum oxide
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co 39 to 41%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt aluminum oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .