Learn More
Boruro de cobalto, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt boride |
Color | Gris |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto