Learn More
Acetato de cobalto(II) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115120
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 6147-53-1 | C4H6CoO4·4H2O | 249.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6147-53-1
Fórmula molecular C4H6CoO4·4H2O
Peso molecular (g/mol) 249.08
Número MDL MFCD00149569
Clave InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
Nombre IUPAC cobalto(2+);diacetato;tetrahidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión 140.0°C
Nombre de nota 97%
Color Rosa a rosa-rojo
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Co·4H2O
Fieser 04,99; 16,95
Índice Merck 15, 2417
Información de solubilidad Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohols, soluble in pentyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt(II) acetate tetrahydrate