Learn More
Acetato de cobalto(II) tetrahidrato, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488470
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
El acetato de cobalto (II) tetrahidrato se utiliza como catalizador industrial para endurecer las pinturas y barnices, y como catalizador activo para las reacciones de oxidación y esterificación. También se utiliza para preparar complejos metálicos que tienen una geometría de coordinación inusual.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6147-53-1
Fórmula molecular C4H14CoO8
Peso molecular (g/mol) 249.081
Número MDL MFCD00149569
Clave InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
Nombre IUPAC cobalto(2+);diacetato;tetrahidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión ∼140°C (in -4H2O)
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Co(OOCCH3)2·4H2O
Número UN UN3077
Beilstein 3731397
Índice Merck 14,2433
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08 (177.02 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.542
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.71 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.