Learn More
Bromuro de cobalto(II), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049821
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
Cobalt(II) bromide is used as a catalyst in organic synthesis. It is used as a precursor in the production of ethylsulfanyl)porphyrazinato)cobalt(II), which gives the possibility of intermolecular ferromagnetic interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-43-7
Fórmula molecular Br2Co
Peso molecular (g/mol) 218.741
Número MDL MFCD00016017
Clave InChI BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
PubChem CID 24610
Nombre IUPAC dibromocobalto
SMILES [Co](Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) bromide
Punto de fusión 678°C (in N2)
Nombre de nota Anhydrous
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Índice Merck 14,2435
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,methyl acetate Soluble in water,methyl acetate,ether,ethanol,methanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.75
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.909 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) bromide,anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .