Learn More
Carbonato de cobalto(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
50 g
CAS: 57454-67-8 | CCoO3 | 118.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57454-67-8
Fórmula molecular CCoO3
Peso molecular (g/mol) 118.94
Número MDL MFCD00149654
Clave InChI ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min
PubChem CID 16211458
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) carbonate hydrate
Color Blanco a amarillo
Forma física Masa, cristales, polvo cristalino y/o trozos
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CoCO3·xH2O
Índice Merck 14,2436
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.94
Porcentaje de pureza ≥45.5% (Cobalt) (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) carbonate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.