Learn More
Cloruro de cobalto(II), solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15405519
Cloruro de cobalto(II), solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405519
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Código de producto. 15405519
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63246.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-13-1
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Peso molecular (g/mol) 237.92
Número MDL MFCD00149652
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal CoCl2
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteG05X565 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number
Número de loteY28C514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number
Número de loteX18D502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number
Número de loteU20G500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Número de loteG05X564 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Título del producto
Cloruro de cobalto(II), solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific™ >