Learn More
Cloruro de cobalto(II), Honeywell™
Código de producto. 15666000 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Purum p.a., anhidro, ≥98,0 % (KT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Peso molecular (g/mol) 129.83
Número MDL MFCD00010938
Clave InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto (2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CoCl2
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (KT)
Presión de vapor 40 mmHg (0°C)