Learn More
Cloruro de cobalto(II), ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11346928
Cloruro de cobalto(II), ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346928
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11346928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013666.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Sensibilidad: Higroscópico; 3,367. Se descompone a 400 °C en calefacción larga en aire
Cobalt(II) chloride in vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Peso molecular (g/mol) 129.83
Número MDL MFCD00010938
Clave InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto (2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1049°C
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Punto de fusión 735°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Azul
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in ethanol,ether,pyridine and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.367
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de cobalto(II), ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >