Learn More
Cromato de cobalto(II), Thermo Scientific™
Código de producto. 11323598
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-25-9
Fórmula molecular CoCrO4
Peso molecular (g/mol) 174.93
Número MDL MFCD00053962
Clave InChI XTUHPOUJWWTMNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii chromate, cobalt 2+ ; dioxido dioxo chromium, cobaltous chromate iii, cobalt chromate ous, cobaltous chromate, acmc-1c0r0, cobalt 2+ chromate 2-, chromic acid h2cro4 , cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 61614
Nombre IUPAC cobalto(2+);dioxido(dioxo)cromo
SMILES [Co++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chromate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Masas
Cantidad 50 g
Número UN UN3087
Información de solubilidad Soluble in alkali and ammomium hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.93