Learn More
Cromato de cobalto(II), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) chromate |
Punto de fusión | (decomposition) |
Forma física | Masas |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3087 |
Información de solubilidad | Soluble in alkali and ammomium hydroxide |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.93 |
Olor | Odorless |