Learn More
Citrato de cobalto(II) dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6424-15-3 | C12H20Co3O16 | 597.076 g/mol
38.19€ - 102.51€
CAS 6424-15-3
Fórmula molecular C12H20Co3O16
Peso molecular (g/mol) 597.076
Número MDL MFCD02684007
Clave InChI SKMIIAIULKZNRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii citrate dihydrate
PubChem CID 131882668
Nombre IUPAC cobalto;2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;dihidrato
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.[Co].[Co].[Co]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11481087
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24088.14
25 g
38.19€
25 g
11491087
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24088.22
100 g
102.51€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
6424-15-3
597.076
SKMIIAIULKZNRQ-UHFFFAOYSA-N
131882668
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.[Co].[Co].[Co]
C12H20Co3O16
MFCD02684007
cobalt ii citrate dihydrate
cobalto;2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;dihidrato
Especificaciones
Cobalt(II) citrate dihydrate
6424-15-3
MFCD02684007
cobalt ii citrate dihydrate
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.[Co].[Co].[Co]
597.076
591.02 (554.99 Anhydrous)
∼150°C (decomposition)
C12H20Co3O16
UN3077
SKMIIAIULKZNRQ-UHFFFAOYSA-N
cobalto;2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;dihidrato
131882668
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H341-H350-H360.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIOAMBIENTE, SÓLIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 212-751-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes