Learn More
Fluoruro de cobalto(II), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
75.07€ - 804.00€
CAS | 10026-17-2 |
---|---|
Fórmula molecular | CoF2 |
Peso molecular (g/mol) | 96.93 |
Número MDL | MFCD00010941 |
Clave InChI | YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry |
PubChem CID | 24820 |
Nombre IUPAC | difluorocobalto |
SMILES | F[Co]F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11328617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035740.04 |
2 g |
75.07€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11338617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035740.09 |
10 g |
231.15€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15436135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035740.18 |
50 g | N/A | ||||||
Descripción
It is used as a catalyst to alloy metals and also used for optical deposition, of which it tremendously improves optical quality, in dental care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
10026-17-2 | |
96.93 | |
YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L | |
24820 | |
F[Co]F |
CoF2 | |
MFCD00010941 | |
cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry | |
difluorocobalto |
Especificaciones
1400°C | |
1200°C | |
10026-17-2 | |
(base metálica) | |
MFCD00010941 | |
14,2440 | |
Soluble in water,alcohol and acetone. | |
F[Co]F | |
96.93 | |
96.93 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Cobalt(II) fluoride | |
Ultra dry | |
Polvo | |
CoF2 | |
UN2923 | |
cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry | |
YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L | |
difluorocobalto | |
24820 | |
99.99% | |
Ampolla | |
4.46 g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H314-H351-H317
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-061-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0770000.
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' :
- Envasado bajo argón
Recommended Storage : Temperaturas ambientes