Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de cobalto(II) hidrato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11308728
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206986-92-7
Fórmula molecular C10H6CoF12O5
Peso molecular (g/mol) 493.07
Número MDL MFCD00150649,MFCD00042510
Clave InChI POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 16212172
Nombre IUPAC cobalto;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hidroxipent-3-en-2-ona;hidrato
SMILES O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión 173°C to 179°C
Color Naranja
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.04 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%