Learn More
Óxido de cobalto(II,III), polvo negro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319317
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Para uso con esmaltes, semiconductores, ruedas amoladoras
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as catalyst and catalyst carrier, as electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-06-1
Fórmula molecular Co3O4
Peso molecular (g/mol) 240.80
Número MDL MFCD00010939
Clave InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II, III) oxide
Punto de fusión 900°C (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo de malla -400
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water.
Nombre IUPAC oxocobalto;oxo(oxocobaltooxi)cobalto
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Olor Odorless
Envase Grupo de embalaje III
Densidad 6.11 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II,III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..