Learn More
Óxido de cobalto(II,III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423157
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Cobalt(II,III) oxide is currently utilized in the process of artificial photosynthesis. It is also used for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de cobalto(II,III) se utiliza actualmente en el proceso de la fotosíntesis artificial. También se utiliza para aplicaciones de vidrio, óptica y cerámica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-06-1
Fórmula molecular Co3O4
Peso molecular (g/mol) 240.80
Número MDL MFCD00010939
Clave InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
Nombre IUPAC oxocobalto;oxo(oxocobaltooxi)cobalto
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II,III) oxide
Punto de fusión 900°C (decomposition)
Cantidad 1000 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2429
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Densidad 6.11