Learn More
Yoduro de cobalto(II), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378597
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 15238-00-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15238-00-3
Número MDL MFCD00016030
Sinónimo cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Especificaciones
Punto de ebullición 570°C (vac.)
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) iodide
Punto de fusión 515°C (vac.)
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2443
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.74
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 5.584 g/mL