Learn More
Oxalato de cobalto(II) dihidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182.981 g/mol
116.58€ - 495.47€
CAS 5965-38-8
Fórmula molecular C2H4CoO6
Peso molecular (g/mol) 182.98
Número MDL MFCD03414148
Clave InChI MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
Nombre IUPAC cobalto(2+);oxalato;dihidrato
SMILES O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11382108
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013012.09
10 g
116.58€
10 g
11372108
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013012.18
50 g
495.47€
50 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
5965-38-8
182.98
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
131881712
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
C2H4CoO6
MFCD03414148
cobaltousoxalate,cobaltoxalate
cobalto(2+);oxalato;dihidrato
Especificaciones
Cobalt(II) oxalate dihydrate
5965-38-8
Polvo
C2H4CoO6
MFCD03414148
14,2445
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
cobalto(2+);oxalato;dihidrato
131881712
99.995%
Odorless
229°C to 231°C (decomposition)
Rosa
(base metálica)
CoC2O4·2H2O
UN3288
cobaltousoxalate,cobaltoxalate
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
182.98
182.98 (146.95 Anhydrous)
Puratronic™
3.021 g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H350
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 212-409-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes