Learn More
Oxalato de cobalto(II) dihidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372108
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182.981 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5965-38-8
Fórmula molecular C2H4CoO6
Peso molecular (g/mol) 182.98
Número MDL MFCD03414148
Clave InChI MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
Nombre IUPAC cobalto(2+);oxalato;dihidrato
SMILES O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) oxalate dihydrate
Punto de fusión 229°C to 231°C (decomposition)
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal CoC2O4·2H2O
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2445
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.98 (146.95 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 3.021 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Oxalato de cobalto(II) dihidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >