Learn More
Oxalato de cobalto(II) dihidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11382108
Oxalato de cobalto(II) dihidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382108
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11382108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013012.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182.981 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5965-38-8
Fórmula molecular C2H4CoO6
Peso molecular (g/mol) 182.98
Número MDL MFCD03414148
Clave InChI MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
Nombre IUPAC cobalto(2+);oxalato;dihidrato
SMILES O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) oxalate dihydrate
Punto de fusión 229°C to 231°C (decomposition)
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal CoC2O4·2H2O
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2445
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.98 (146.95 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 3.021 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS14J028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2023 Catalog Number013012.09,013012.18,013012
Número de loteS95744 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/08/2022 Catalog Number013012.09,013012.18
Número de loteT22I004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/08/2022 Catalog Number013012.09,013012.18
Número de lote95744 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number013012.09,013012.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Oxalato de cobalto(II) dihidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >