Learn More
Fosfato de cobalto(II) octahidrato, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-50-5 | Co3H16O16P2 | 510.859 g/mol
104.00€ - 377.00€
CAS 10294-50-5
Fórmula molecular Co3H16O16P2
Peso molecular (g/mol) 510.859
Número MDL MFCD00016028
Clave InChI QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate
PubChem CID 202398
Nombre IUPAC cobalto(2+);difosfato;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11302608
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
023111.18
50 g
104.00€
50 g
11392598
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
023111.30
250 g
377.00€
250 g
Descripción
Descripción
It is used as a pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10294-50-5
510.859
QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H
202398
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Co3H16O16P2
MFCD00016028
cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate
cobalto(2+);difosfato;octahidrato
Especificaciones
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Polvo
MFCD00016028
Slightly soluble in water. Soluble in mineral acids.
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
510.859
510.87 (366.74 Anhydrous)
2.769 g/mL
10294-50-5
Co3H16O16P2
cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate
QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H
cobalto(2+);difosfato;octahidrato
202398
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H341-H317
Tóxico en caso de ingestión.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H334-H335-H350.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-655-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TB9279500.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes