Learn More
Seleniuro de cobalto(II), +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389377
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1307-99-9
Fórmula molecular CoSe
Peso molecular (g/mol) 137.904
Número MDL MFCD00016020
Clave InChI QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
PubChem CID 102108
Nombre IUPAC selanilidenocobalto
SMILES [Co]=[Se]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) selenide
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3283
Información de solubilidad Soluble in HNO3,aqua regia
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.89
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Weak
Densidad 7.650 g/mL