Learn More
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Honeywell™
Código de producto. 15627770 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-24-1
Fórmula molecular CoH14O11S
Peso molecular (g/mol) 281.09
Número MDL MFCD00149658
Clave InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal CoSO4 · 7H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 2.03g/mL at 25°C